Merck
SY3H6E41225D
Synthonix Corporation
2,2-Difluoropropane-1,3-diol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
112.08
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,2-difluoro-1,3-propanediol
Inchi Code
1S/C3H6F2O2/c4-3(5,1-6)2-7/h6-7H,1-2H2
InChI key
AMCKYDINHDOOCB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/63088.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63088.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)