Merck
SY3H6E411FF9
Synthonix Corporation
(2R,3S)-2-(4-(cyclopentylamino)phenyl)-1-(2-fluoro-6-methylbenzoyl)piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
424.52
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2R,3S)-2-(4-(cyclopentylamino)phenyl)-1-(2-fluoro-6-methylbenzoyl)piperidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C25H29FN2O3/c1-16-6-4-10-21(26)22(16)24(29)28-15-5-9-20(25(30)31)23(28)17-11-13-19(14-12-17)27-18-7-2-3-8-18/h4,6,10-14,18,20,23,27H,2-3,5,7-9,15H2,1H3,(H,30,31)/t20-,23-/m0/s1
Clave InChI
CPWLRPFRPUSINR-REWPJTCUSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67309.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67309.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)