Merck
SY3H6E411FF6
Synthonix Corporation
N-[4-Chloro-2-methoxy-5-(1-methylethenyl)phenyl]acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.7
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(4-chloro-2-methoxy-5-(prop-1-en-2-yl)phenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H14ClNO2/c1-7(2)9-5-11(14-8(3)15)12(16-4)6-10(9)13/h5-6H,1H2,2-4H3,(H,14,15)
Clave InChI
CEFUUDDJWYTUIW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67287.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67287.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)