SY3H6E411F75
Synthonix Corporation
3-(8-Chloro-1-(2-phenylquinolin-7-yl)imidazo[1,5-a]pyrazin-3-yl)cyclobutanone
About This Item
Iupac Name
3-[8-chloro-1-(2-phenyl-7-quinolinyl)imidazo[1,5-a]pyrazin-3-yl]cyclobutanone
Inchi Code
1S/C25H17ClN4O/c26-24-23-22(29-25(18-12-19(31)13-18)30(23)11-10-27-24)17-7-6-16-8-9-20(28-21(16)14-17)15-4-2-1-3-5-15/h1-11,14,18H,12-13H2
Clave InChI
LEJRWMNNXWPDNP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65779.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)