Merck
SY3H6E411278
Synthonix Corporation
5-Chloro-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.6
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-11-4-5-2-7(8)9-3-6(5)10-11/h2-4H,1H3
Clave InChI
CCQMHEWNGKYCPV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61699.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61699.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)