Merck
SY3H6E411088
Synthonix Corporation
6-Bromo-4-chloro-7-fluoro-3-nitroquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
305.49
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-7-fluoro-3-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H3BrClFN2O2/c10-5-1-4-7(2-6(5)12)13-3-8(9(4)11)14(15)16/h1-3H
InChI key
IAWVWGGVXZPWRQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67787.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67787.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)