Merck
SY3H6E40FC17
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-(1H-imidazol-2-yl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.07
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(1H-imidazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c10-6-1-2-7(8(13)5-6)9-11-3-4-12-9/h1-5,13H,(H,11,12)
Clave InChI
DMARJHVWFFDMSN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64796.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64796.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)