Merck
SY3H6E40FBEC
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-(3-(2-aminoethoxy)propoxy)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.31
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(3-(2-aminoethoxy)propoxy)acetate
Inchi Code
1S/C11H23NO4/c1-11(2,3)16-10(13)9-15-7-4-6-14-8-5-12/h4-9,12H2,1-3H3
Clave InChI
JRZMKPMLVHFHOR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64631.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64631.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)