Merck
SY3H6E40FBA2
Synthonix Corporation
5-Bromo-N-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-N-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H8BrN3O/c1-11-9(14)7-4-13-8-6(7)2-5(10)3-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
Clave InChI
UTJJZKBWXLYEJU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64358.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64358.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)