Merck
SY3H6E40FAF3
Synthonix Corporation
tert-Butyl (S)-3-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.8
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl (3S)-3-(4-chlorophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21ClN2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-9-8-17-13(10-18)11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,13,17H,8-10H2,1-3H3/t13-/m1/s1
Clave InChI
WWWIVVADARKSAS-CYBMUJFWSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62904.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/62904.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)