Merck
SY3H6E40FAEE
Synthonix Corporation
tert-Butyl (1-(4-fluorophenyl)cyclobutyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.33
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 1-(4-fluorophenyl)cyclobutylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H20FNO2/c1-14(2,3)19-13(18)17-15(9-4-10-15)11-5-7-12(16)8-6-11/h5-8H,4,9-10H2,1-3H3,(H,17,18)
Clave InChI
KHUOHBUMWOQMIK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62889.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62889.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)