Merck
SY3H6E40F125
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(3S,4R)-4-hydroxypiperidin-3-yl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl ((3S,4R)-4-hydroxypiperidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-7-6-11-5-4-8(7)13/h7-8,11,13H,4-6H2,1-3H3,(H,12,14)/t7-,8+/m0/s1
Clave InChI
REUNVCLBHFFYFH-JGVFFNPUSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60438.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60438.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)