SY3H6E40F0CC
Synthonix Corporation
4-bromobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4-bromobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11BrO2/c9-8-3-1-7(5-8,2-4-8)6(10)11/h1-5H2,(H,10,11)
Clave InChI
DKZHMCMRZOJEHS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60322.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)