Merck
SY3H6E40F021
Synthonix Corporation
7-bromopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.05
Número MDL:
Iupac Name
7-bromopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-6-3-1-2-5-4-7(9)10-11(5)6/h1-4H,(H2,9,10)
Clave InChI
CEDAWEFIYCHMTI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20129.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20129.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)