Merck
SY3H6E40EEC0
Synthonix Corporation
(S)-2-Amino-3-(4-bromophenyl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2S)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Clave InChI
PEMUHKUIQHFMTH-QMMMGPOBSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68143.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68143.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)