SY3H6E40ECF0
Synthonix Corporation
Allyl biphenyl-4-ylcarbamate
About This Item
Iupac Name
allyl [1,1'-biphenyl]-4-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C16H15NO2/c1-2-12-19-16(18)17-15-10-8-14(9-11-15)13-6-4-3-5-7-13/h2-11H,1,12H2,(H,17,18)
Clave InChI
DVPVNWXCVTVZED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64225.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)