Merck
SY3H5815FB0E
Synthonix Corporation
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)3-2(4(11)12)1-9-10-3/h1H,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
VHKMTORCXXPIFI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/24178.html
Pictogramas
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/24178.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)