Merck
SY3H5815F9B8
Synthonix Corporation
4-Methyl-1-piperazineacetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4-methyl-1-piperazinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
JCXZKUZXVQKENT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24200.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24200.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)