Merck
SY3H5815F81F
Synthonix Corporation
Ethyl 4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 4,6-dichloro-3-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2O2/c1-2-13-7(12)6-4(8)3-5(9)10-11-6/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
MOWPWJUYSRHMHS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Brown Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/24864.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24864.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)