Merck
SY3H5815F502
Synthonix Corporation
(R)-3-Benzyl-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
319.4
Número MDL:
Iupac Name
(R)-3-benzyl-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H25NO4/c1-17(2,3)23-16(22)19-11-7-10-18(13-19,15(20)21)12-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9H,7,10-13H2,1-3H3,(H,20,21)/t18-/m1/s1
Clave InChI
SLWITFDUIZLEJL-GOSISDBHSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/23137.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/23137.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)