SY3H580D8A6F
Synthonix Corporation
trans-2-(difluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Iupac Name
(1R,2R)-2-(difluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6F2O2/c6-4(7)2-1-3(2)5(8)9/h2-4H,1H2,(H,8,9)/t2-,3-/m1/s1
Clave InChI
AQPYFAYLGMEWCD-PWNYCUMCSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60171.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)