Merck
SY3H580D8A41
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.66
Número MDL:
Iupac Name
2,2-difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13F2N.ClH/c9-8(10)5-7(6-8)1-3-11-4-2-7;/h11H,1-6H2;1H
Clave InChI
MJTKXDXLNGAXAF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0767.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0767.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)