Merck
SY3H3D682CBE
Synthonix Corporation
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.15
Número MDL:
Iupac Name
2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O3/c11-7(12)4-1-2-5-6(3-4)10-8(13)9-5/h1-3H,(H,11,12)(H2,9,10,13)
Clave InChI
YIGYJEWJHOCKSR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47903.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/47903.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)