SY3H3D682C43
Synthonix Corporation
N-(2-Oxopropyl)acetamide
About This Item
Iupac Name
N-(2-oxopropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-4(7)3-6-5(2)8/h3H2,1-2H3,(H,6,8)
Clave InChI
SICIPBMLFSQZEQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41261.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)