SY3H3D682468
Synthonix Corporation
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClN2O2S/c1-4-6(12(7,10)11)5(2)9(3)8-4/h1-3H3
Clave InChI
QLSAMUCENQZGHN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43327.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)