Merck
SY3H3D68229D
Synthonix Corporation
Sodium 4-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
sodium 4-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H5F3O2.Na/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13);/q;+1/p-1
Clave InChI
MXBWCDKXDWFHJM-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/49480.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49480.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)