Merck
SY3H3D681C64
Synthonix Corporation
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid hydrate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.2
Número MDL:
Iupac Name
2-phenyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid hydrate
Inchi Code
1S/C10H8N2O2.H2O/c13-10(14)8-6-11-9(12-8)7-4-2-1-3-5-7;/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14);1H2
Clave InChI
YIVKWERKOGOQBV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/53667.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53667.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)