Merck
SY3H3D681C47
Synthonix Corporation
3-Phenylfuran-2,5-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.16
Número MDL:
Iupac Name
3-phenyl-2,5-furandione
Inchi Code
1S/C10H6O3/c11-9-6-8(10(12)13-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Clave InChI
QZYCWJVSPFQUQC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/53492.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53492.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)