Merck
SY3H3D681644
Synthonix Corporation
3-(3-Nitrophenyl)propionic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.17
Número MDL:
Iupac Name
3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c11-9(12)5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
Clave InChI
ZOANOABZUNJOJT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/51830.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51830.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)