Merck
SY3H3D6811DB
Synthonix Corporation
1-Nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)14-6-3-1-2-5(4-6)11(12)13/h1-4H
Clave InChI
QBWJNDOQIAARBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/44484.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44484.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)