Merck
SY3H3D6811C2
Synthonix Corporation
(5-Nitropyridin-2-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.13
Número MDL:
Iupac Name
(5-nitro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c9-4-5-1-2-6(3-7-5)8(10)11/h1-3,9H,4H2
Clave InChI
SUYQFFRZOVQBAS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/42784.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42784.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)