Merck
SY3H3D680611
Synthonix Corporation
Methyl 2-(benzylamino)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl (benzylamino)acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-13-10(12)8-11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,11H,7-8H2,1H3
Clave InChI
UAWVZBDVSNLPDT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/52944.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52944.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)