Merck
SY3H3D68059C
Synthonix Corporation
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(4-(methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-14-10(13)8-4-2-7(3-5-8)6-9(11)12/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
TXZVCDJZNRCDKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/52487.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/52487.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)