Merck
SY3H3D67FE0C
Synthonix Corporation
Methyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.59
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
RUTYNTBIMOCJMW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/48165.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48165.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)