Merck
SY3H3D67FE0B
Synthonix Corporation
Methyl 2-chloro-6-fluorobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.59
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,1H3
Clave InChI
CGOPETUZNLPTSU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/48164.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48164.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)