SY3H3D67FDC7
Synthonix Corporation
Methyl 3,4,5-trifluorobenzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 3,4,5-trifluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
NBBPHMUHCCIOJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47787.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)