Merck
SY3H3D67FBCF
Synthonix Corporation
Methyl 2-cyano-2-methylpropanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-cyano-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h1-3H3
Clave InChI
TZPHOIMASXVLQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/43383.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43383.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)