Merck
SY3H3D67FAE4
Synthonix Corporation
Methyl 2-(2-chloroethoxy)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.58
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl (2-chloroethoxy)acetate
Inchi Code
1S/C5H9ClO3/c1-8-5(7)4-9-3-2-6/h2-4H2,1H3
Clave InChI
RDFIZBYHUOHTQI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/41275.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41275.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)