Merck
SY3H3D67F531
Synthonix Corporation
4-Iodo-3,5-dimethylaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.08
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-iodo-3,5-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10IN/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI key
GVLJJTPNZDAXIJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46769.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46769.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)