SY3H3D67F414
Synthonix Corporation
2-(3-Hydroxyadamantan-1-yl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
(3-hydroxy-1-adamantyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H18O3/c13-10(14)6-11-2-8-1-9(3-11)5-12(15,4-8)7-11/h8-9,15H,1-7H2,(H,13,14)
Clave InChI
JFMDWSCOQLUOCZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56222.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)