Merck
SY3H3D67F408
Synthonix Corporation
N-(7-Hydroxynaphthalen-1-yl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
Iupac Name
N-(7-hydroxy-1-naphthyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-8(14)13-12-4-2-3-9-5-6-10(15)7-11(9)12/h2-7,15H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
ALNWQAFPXMGLTJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
GREY SOLID
Product Link
https://synthonix.com/55666.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55666.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)