Merck
SY3H3D67F35D
Synthonix Corporation
1-(3-Hydroxy-2-nitrophenyl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-hydroxy-2-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H7NO4/c1-5(10)6-3-2-4-7(11)8(6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
BZNKOXMJWOAKKK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/48522.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48522.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)