SY3H3D67E641
Synthonix Corporation
(4-Fluorophenyl)(p-tolyl)methanone
About This Item
Iupac Name
(4-fluorophenyl)(4-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11FO/c1-10-2-4-11(5-3-10)14(16)12-6-8-13(15)9-7-12/h2-9H,1H3
Clave InChI
SLMBDAUYJQQTRF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57541.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)