SY3H3D67E3DB
Synthonix Corporation
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
About This Item
Iupac Name
4-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7FN2O2/c1-4-2-5(8)3-6(7(4)9)10(11)12/h2-3H,9H2,1H3
Clave InChI
RQJZBCXRJPJGGV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45667.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)