Merck
SY3H3D67E399
Synthonix Corporation
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.12
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H5F4NO/c8-5-2-1-4(12)3-6(5)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI key
JSMGZPOPIVVIRZ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/45068.html
pictograms
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45068.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)