SY3H3D67D99B
Synthonix Corporation
Ethyl 3-(4-fluorophenyl)propanoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 3-(4-fluorophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H13FO2/c1-2-14-11(13)8-5-9-3-6-10(12)7-4-9/h3-4,6-7H,2,5,8H2,1H3
Clave InChI
RFDMUTQYDLCBFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54678.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)