Merck
SY3H3D67CFDE
Synthonix Corporation
4-((6,7-Dimethoxyquinolin-4-yl)oxy)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.33
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]aniline
Inchi Code
1S/C17H16N2O3/c1-20-16-9-13-14(10-17(16)21-2)19-8-7-15(13)22-12-5-3-11(18)4-6-12/h3-10H,18H2,1-2H3
Clave InChI
VXEQRXJATQUJSN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/58928.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58928.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)