Merck
SY3H3D67CEFA
Synthonix Corporation
(2R)-3-(3,5-difluorophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
301.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2R)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-(3,5-difluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C14H17F2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)6-8-4-9(15)7-10(16)5-8/h4-5,7,11H,6H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
Clave InChI
CZBNUDVCRKSYDG-LLVKDONJSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/57759.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57759.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)