Merck
SY3H3D67C5F7
Synthonix Corporation
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,5-dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-7-4-10(13-3)8(6-11)5-9(7)12-2/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
LRSRTWLEJBIAIT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/52836.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52836.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)