Merck
SY3H3D67C31C
Synthonix Corporation
(R)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.16
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c1-5(11)6-2-7(9)4-8(10)3-6/h2-5H,11H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI key
XTIXPIMMHGCRJD-RXMQYKEDSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/49251.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49251.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)